Documenti fondamentali
SAB1409640
Sigma-Aldrich
Anti-SEC13 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
D3S1231E, SEC13L1, SEC13R, npp-20
Scegli un formato
50 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 85.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEC13(6396)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the SEC13 family of WD-repeat proteins. It is a constituent of the endoplasmic reticulum and the nuclear pore complex. It has similarity to the yeast SEC13 protein, which is required for vesicle biogenesis from endoplasmic reticulum during the transport of proteins. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SEC13 (AAH02634.2, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKMVSVINTVDTSHEDMIHDAQMDYYGTRLATCSSDRSVKIFDVRNGGQILIADLRGHEGPVWQVAWAHPMYGNILASCSYDRKVIIWREENGTWEKSHEHAGHDSSVNSVCWAPHDYGLILACGSSDGAISLLTYTGEGQWEVKKINNAHTIGCNAVSWAPAVVPGSLIDHPSGQKPNYIKRFASGGCDNLIKLWKEEEDGQWKEEQKLEAHSDWVRDVAWAPSIGLPTSTIASCSQDGRVFIWTCDDASSNTWSPKLLHKFNDVVWHVSWSITANILAVSGGDNKVTLWKESVDGQWVCISDVNKGQGSVSASVTEGQQNEQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)