SAB1409575
Monoclonal Anti-PTK9 antibody produced in mouse
clone 5C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
A6, MGC23788, MGC41876, PTK9
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 44.66 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTK9(5756)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSSAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)