Documenti fondamentali
SAB1409489
Sigma-Aldrich
Anti-BBS7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BBS2L1, FLJ10715
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 80.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BBS7(55212)
Descrizione generale
Mutations in this gene have been observed in patients with Bardet-Biedl syndrome type 7. The encoded protein may play a role in eye, limb, cardiac and reproductive system development. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
BBS7 (NP_789794.1, 1 a.a. ~ 715 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLILNRMDYLQVGVTSQKTMKLIPASRHRATQKVVIGDHDGVVMCFGMKKGEAAAVFKTLPGPKIARLELGGVINTPQEKIFIAAASEIRGFTKRGKQFLSFETNLTESIKAMHISGSDLFLSASYIYNHYCDCKDQHYYLSGDKINDVICLPVERLSRITPVLACQDRVLRVLQGSDVMYAVEVPGPPTVLALHNGNGGDSGEDLLFGTSDGKLALIQITTSKPVRKWEIQNEKKRGGILCIDSFDIVGDGVKDLLVGRDDGMVEVYSFDNANEPVLRFDQMLSESVTSIQGGCVGKDSYDEIVVSTYSGWVTGLTTEPIHKESGPGEELKINQEMQNKISSLRNELEHLQYKVLQERENYQQSSQSSKAKSAVPSFGINDKFTLNKDDASYSLILEVQTAIDNVLIQSDVPIDLLDVDKNSAVVSFSSCDSESNDNFLLATYRCQADTTRLELKIRSIEGQYGTLQAYVTPRIQPKTCQVRQYHIKPLSLHQRTHFIDHDRPMNTLTLTGQFSFAEVHSWVVFCLPEVPEKPPAGECVTFYFQNTFLDTQLESTYRKGEGVFKSDNISTISILKDVLSKEATKRKINLNISYEINEVSVKHTLKLIHPKLEYQLLLAKKVQLIDALKELQIHEGNTNFLIPEYHCILEEADHLQEEYKKQPAHLERLYGMITDLFIDKFKFKGTNVKTKVPLLLEILDSYDQNALISFFDAA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)