SAB1409487
Monoclonal Anti-PPP2R2B antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B55-BETA, FLJ95686, MGC24888, PP2A-B55BETA, PP2A-PR55B, PP2AB-BETA, PP2APR55-BETA, PR2AB-BETA, PR2AB55-BETA
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 74.25 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP2R2B(5521)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEEDIDTRKINNSFLRDHSYATEADIISTVEFNHTGELLATGDKGGRVVIFQREQESKNQVHRRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLKSLEIEEKINKIRWLPQQNAAYFLLSTNDKTVKLWKVSERDKRPEGYNLKDEEGRLRDPATITTLRVPVLRPMDLMVEATPRRVFANAHTYHINSISVNSDYETYMSADDLRINLWNFEITNQSFNIVDIKPANMEELTEVITAAEFHPHHCNTFVYSSSKGTIRLCDMRASALCDRHTKFFEEPEDPSNRSFFSEIISSISDVKFSHSGRYIMTRDYLTVKVWDLNMENRPIETYQVHDYLRSKLCSLYENDCIFDKFECVWNGSDSVIMTGSYNNFFRMFDRNTKRDVTLEASRENSKPRAILKPRKVCVGGKRRKDEISVDSLDFSKKILHTAWHPSENIIAVAATNNLYIFQDKVN
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)