Documenti fondamentali
SAB1409320
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MOCS2 antibody produced in mouse
clone 4H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MCBPE, MOCO1, MOCS2A, MOCS2B, MPTS
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MOCS2(4338)
Categorie correlate
Descrizione generale
Eukaryotic molybdoenzymes use a unique molybdenum cofactor (MoCo) consisting of a pterin, termed molybdopterin, and the catalytically active metal molybdenum. MoCo is synthesized from precursor Z by the heterodimeric enzyme molybdopterin synthase. The large and small subunits of molybdopterin synthase are both encoded from this gene by overlapping open reading frames. The proteins were initially thought to be encoded from a bicistronic transcript. They are now thought to be encoded from monocistronic transcripts. Alternatively spliced transcripts have been found for this locus that encode the large and small subunits. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MOCS2 (NP_789776.1, 1 a.a. ~ 88 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVPLCQVEVLYFAKSAEITGVRSETISVPQEIKALQLWKEIETRHPGLADVRNQIIFAVRQEYVELGDQLLVLQPGDEIAVIPPISGG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)