SAB1409204
Anti-APBB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434E033, FE65L, FE65L1, MGC35575
Scegli un formato
367,00 €
Scegli un formato
About This Item
367,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.19 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APBB2(323)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAEEDLAPGKSSVAVNNCIRQLSYCKNDIRDTVGIWGEGKDMYLILENDMLSLVDPMDRSVLHSQPIVSIRVWGVGRDNGRDFAYVARDKDTRILKCHVFRCDTPAKAIATSLHEICSKIMAERKNAKALACSSLQERANVNLDVPLQDFPTPKTELVQKFHVQYLGMLPVDKPVGMDILNSAIENLMTSSNKEDWLSVNMNVADATVTVISEKNEEEVLVECRVRFLSFMGVGKDVHTFAFIMDTGNQRFECHVFWCEPNAGNVSEAVQAACMLRYQKCLVARPPSQKVRPPPPPADSVTRRVTTNVKRGVLSLIDTLKQKRPVTEMP
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)