SAB1409152
Monoclonal Anti-GRP antibody produced in mouse
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BN, GRP-10, preproGRP, proGRP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 42.02 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRP(2922)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MRGRELPLVLLALVLCLAPRGRAVPLPAGGGTVLTKMYPRGNHWAVGHLMGKKSTGESSSVSERGSLKQQLREYIRWEEAARNLLGLIEAKENRNHQPPQPKALGNQQPSWDSEDSSNFKDVGSKGKVGRLSAPGSQREGRNPQLNQQ
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3