Documenti fondamentali
SAB1409117
Sigma-Aldrich
Anti-DKK4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKK-4, MGC129562, MGC129563
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 24.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DKK4(27121)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. The secreted protein contains two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its interactions with the Wnt signaling pathway. Activity of this protein is modulated by binding to the Wnt co-receptor and the co-factor kremen 2. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DKK4 (NP_055235.1, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAAVLLGLSWLCSPLGALVLDFNNIRSSADLHGARKGSQCLSDTDCNTRKFCLQPRDEKPFCATCRGLRRRCQRDAMCCPGTLCVNDVCTTMEDATPILERQLDEQDGTHAEGTTGHPVQENQPKRKPSIKKSQGRKGQEGESCLRTFDCGPGLCCARHFWTKICKPVLLEGQVCSRRGHKDTAQAPEIFQRCDCGPGLLCRSQLTSNRQHARLRVCQKIEKL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)