Documenti fondamentali
SAB1409014
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse
clone 2G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C1orf15, KIAA0479, MGC2756, PNAT-2, PNAT2
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 58.74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NMNAT2(23057)
Descrizione generale
This gene product belongs to the nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase (NMNAT) enzyme family, members of which catalyze an essential step in NAD (NADP) biosynthetic pathway. Unlike the other human family member, which is localized to the nucleus, and is ubiquitously expressed; this enzyme is cytoplasmic, and is predominantly expressed in the brain. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
NMNAT2 (AAH20998, 1 a.a. ~ 302 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEIQELEEIQACQGLWEVFVTLSERARDYLHKTGRFIVIGGIVSPVHDSYGKQGLVSSRHRLIMCQLAVQNSDWIRVDPWECYQDTWQTTCSVLEHHRDLMKRVTGCILSNVNTPSMTPVIGQPQNETPQPIYQNSNVATKPTAAKILGKVGESLSRICCVRPPVERFTFVDENANLGTVMRYEEIELRILLLCGSDLLESFCIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)