SAB1408985
Monoclonal Anti-EZH2 antibody produced in mouse
clone 1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ENX-1, EZH1, KMT6, MGC9169
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EZH2(2146)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGQTGKKSEKGPVCWRKRVKSEYMRLRQLKRFRRADEVKSMFSSNRQKILERTEILNQEWKQRRIQPVHILTSVSSLRGTRECSVTSDLDFPTQVIPLKTLNAVASVPIM
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)