Documenti fondamentali
SAB1408854
Sigma-Aldrich
Anti-ART5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC22848
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 32.23 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ART5(116969)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the ARG-specific ADP-ribosyltransferase family. Proteins in this family regulate the function of target proteins by attaching ADP-ribose to specific amino acid residues in their target proteins. The mouse homolog lacks a glycosylphosphatidylinositol-anchor signal sequence and is predicted to be a secretory enzyme. Transcript variants with different 5′ UTRs, but encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ART5 (AAH14577, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALAALMIALGSLGLHTWQAQAVPTILPLGLAPDTFDDTYVGCVEEMEEKAAPLLKEEMAHHALLRESWEAAQETWEDKRRGLTLPPGFKAQNGIAIMVYTNSSNTLYWELNQAVRTGGGSRELYMRHFPFKALHFYLIRALQLLRGSGGCSRGPGEVVFRGVGSLRFEPKRLGDSVRLGQFASSSLDKAVAHRFGNATLFSLTTCFGAPIQAFSVFPKEREVLIPPHEVFLVTRFSQDGAQSLVTLWSYNQTCSHFNCAYLGGEKRRGCVSAPGALGTGDLHMTKRHLQQP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)