Documenti fondamentali
SAB1408777
Sigma-Aldrich
Anti-AGPAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
1-AGPAT1, G15, LPAAT-alpha, LPAATA, MGC4007, MGC5423
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 31.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGPAT1(10554)
Descrizione generale
This gene encodes an enzyme that converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA). LPA and PA are two phospholipids involved in signal transduction and in lipid biosynthesis in cells. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. This gene is located in the class III region of the human major histocompatibility complex. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein. (provided by RefSeq)
Immunogeno
AGPAT1 (NP_006402.1, 1 a.a. ~ 283 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLWPGAWMLLLLLFLLLLFLLPTLWFCSPSAKYFFKMAFYNGWILFLAVLAIPVCAVRGRNVENMKILRLMLLHIKYLYGIRVEVRGAHHFPPSQPYVVVSNHQSSLDLLGMMEVLPGRCVPIAKRELLWAGSAGLACWLAGVIFIDRKRTGDAISVMSEVAQTLLTQDVRVWVFPEGTRNHNGSMLPFKRGAFHLAVQAQVPIVPIVMSSYQDFYCKKERRFTSGQCQVRVLPPVPTEGLTPDDVPALADRVRHSMLTVFREISTDGRGGGDYLKKPGGGG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)