Documenti fondamentali
SAB1408683
Sigma-Aldrich
Anti-POLR3K antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C11, C11-RNP3, My010, RPC10, RPC11, hRPC11
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~12.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR3K(51728)
Descrizione generale
This gene encodes a small essential subunit of RNA polymerase III, the polymerase responsible for synthesizing transfer and small ribosomal RNAs in eukaryotes. The carboxy-terminal domain of this subunit shares a high degree of sequence similarity to the carboxy-terminal domain of an RNA polymerase II elongation factor. This similarity in sequence is supported by functional studies showing that this subunit is required for proper pausing and termination during transcription. (provided by RefSeq)
Immunogeno
POLR3K (NP_057394.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)