Documenti fondamentali
SAB1408591
Sigma-Aldrich
Anti-IL6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1982
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1982
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Descrizione generale
This gene encodes a cytokine that functions in inflammation and the maturation of B cells. The protein is primarily produced at sites of acute and chronic inflammation, where it is secreted into the serum and induces a transcriptional inflammatory response through interleukin 6 receptor, alpha. The functioning of this gene is implicated in a wide variety of inflammation-associated disease states, including suspectibility to diabetes mellitus and systemic juvenile rheumatoid arthritis. (provided by RefSeq)
Immunogeno
IL6 (AAH15511.1, 1 a.a. ~ 212 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNSFSTSAFGPVAFSLGLLLVLPAAFPAPVPPGEDSKDVAAPHRQPLTSSERIDKQIRYILDGISALRKETCNKSNMCESSKEALAENNLNLPKMAEKDGCFQSGFNEETCLVKIITGLLEFEVYLEYLQNRFESSEEQARAVQMSTKVLIQFLQKKAKNLDAITTPDPTTNASLLTKLQAQNQWLQDMTTHLILRSFKEFLQSSLRALRQM
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lanlan Zhou et al.
Oncotarget, 11(46), 4201-4223 (2020-11-28)
COVID-19 affects vulnerable populations including elderly individuals and patients with cancer. Natural Killer (NK) cells and innate-immune TRAIL suppress transformed and virally-infected cells. ACE2, and TMPRSS2 protease promote SARS-CoV-2 infectivity, while inflammatory cytokines IL-6, or G-CSF worsen COVID-19 severity. We
Lanlan Zhou et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2020-08-15)
COVID-19 affects vulnerable populations including elderly individuals and patients with cancer. Natural Killer (NK) cells and innate-immune TRAIL suppress transformed and virally-infected cells. ACE2, and TMPRSS2 protease promote SARS-CoV-2 infectivity, while inflammatory cytokines IL-6, or G-CSF worsen COVID-19 severity. We