Documenti fondamentali
SAB1408485
Sigma-Aldrich
Anti-RPUSD3, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ34707, FLJ37268, MGC29784
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPUSD3(285367)
Categorie correlate
Immunogeno
RPUSD3 (NP_775930, 1 a.a. ~ 343 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDGRRVLGRFWSGWRRGLGVRPVPEDAGFGTEARHQRQPRGSCQRSGPLGDQPFAGLLPKNLSREELVDALRAAVVDRKGPLVTLNKPQGLPVTGKPGELTLFSVLPELSQSLGLREQELQVVRASGKESSGLVLLSSCPQTASRLQKYFTHARRAQRPTATYCAVTDGIPAASEGKIQAALKLEHIDGVNLTVPVKAPSRKDILEGVKKTLSHFRVVATGSGCALVQLQPLTVFSSQLQVHMVLQLCPVLGDHMYSARVGTVLGQRFLLPAENNKPQRQVLDEALLRRLHLTPSQAAQLPLHLHLHRLLLPGTRARDTPVELLAPLPPYFSRTLQCLGLRLQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)