Documenti fondamentali
SAB1408475
Sigma-Aldrich
Anti-ZSCAN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ33779, MGC104472, MZF-1
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~20.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZSCAN1(284312)
Immunogeno
ZSCAN1 (AAH48099.1, 1 a.a. ~ 178 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLPRPKAPASPRRPQTPTPSEQDADPGPASPRDTEAQRLRFRQFQYHVASGPHLALGQLWTLCRQWLRPEARSKEQMLELLVLEQFLGALPSKMRTWVQSQGPRSCREAASLVEDLTQMCQQEGERRRLRAPGRARGPDVSEDRTALLPAHIAPTPARPLPTSKPLLPRGCVFNYFYI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)