Documenti fondamentali
SAB1408470
Sigma-Aldrich
Anti-KCNRG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DLTET
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~31 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNRG(283518)
Descrizione generale
KCNRG is a soluble protein with characteristics suggesting it forms heterotetramers with voltage-gated K(+) channels (see MIM 176260) and inhibits their function (Ivanov et al., 2003 [PubMed 12650944]).[supplied by OMIM
Immunogeno
KCNRG (NP_775876.1, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSQELVTLNVGGKIFTTRFSTIKQFPASRLARMLDGRDQEFKMVGGQIFVDRDGDLFSFILDFLRTHQLLLPTEFSDYLRLQREALFYELRSLVDLLNPYLLQPRPALVEVHFLSRNTQAFFRVFGSCSKTIEMLTGRITVFTEQPSAPTWNGNFFPPQMTLLPLPPQRPSYHDLVFQCGSDSTTDNQTGVRYVSIKPDNRKLANGTNVLGLLIDTLLKEGFHLVSTRTVSSEDKTECYSFERIKSPEVLITNETPKPETIIIPEQSQIKK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)