Documenti fondamentali
SAB1408367
Sigma-Aldrich
Anti-UNC45B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CMYA4, FLJ38610, MGC119540, MGC119541, SMUNC45, UNC45
Scegli un formato
50 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~94.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UNC45B(146862)
Descrizione generale
UNC45B plays a role in myoblast fusion and sarcomere organization (Price et al., 2002 [PubMed 12356907]).[supplied by OMIM
Immunogeno
UNC45B (AAI01063.1, 1 a.a. ~ 850 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEVEAVQLKEEGNRHFQLQDYKAATNSYSQALKLTKDKALLATLYRNRAACGLKTESYVQAASDASRAIDINSSDIKALYRRCQALEHLGKLDQAFKDVQRCATLEPRNQNFQEMLRRLNTSIQEKLRVQFSTDSRVQKMFEILLDENSEADKREKAANNLIVLGREEAGAEKIFQNNGVALLLQLLDTKKPELVLAAVRTLSGMCSGHQARATVILHAVRIDRICSLMAVENEEMSLAVCNLLQAIIDSLSGEDKREHRGKEEALVLDTKKDLKQITSHLLDMLVSKKVSGQGRDQALNLLNKNVPRKDLAIHDNSRTIYVVDNGLRKILKVVGQVPDLPSCLPLTDNTRMLASILINKLYDDLRCDPERDHFRKICEEYITGKFDPQDMDKNLNAIQTVSGILQGPFDLGNQLLGLKGVMEMMVALCGSERETDQLVAVEALIHASTKLSRATFIITNGVSLLKQIYKTTKNEKIKIRTLVTSDKTILYSVATTLVNCTNSYDVKEVIPELVQLAKFSKQHVPEEHPKDKKDFIDMRVKRLLKAGVISALACMVKADSAILTDQTKELLARVFLALCDNPKDRGTIVAQGGGKALIPLALEGTDVGKVKAAHALAKIAAVSNPDIAFPGERVYEVVRPLVRLLDTQRDGLQNYEALLGLTNLSGRSDKLRQKIFKERALPDIENYMFENHDQLRQAATECMCNMVLHKEVQERFLADGNDRLKLVVLLCGEDDDKVQNAAAGALAMLTAAHKKLCLKMTQVTTQWLEILQRLCLHDQLSVQHRGLVIAYNLLAADAELAKKLVESELLEILTVVGKQEPDEKKAEVVQTARECLIKCMDYGFIKPVS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)