SAB1408359
Anti-A2ML1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CPAMD9, DKFZp686C1729, DKFZp686D2011, DKFZp686G1812, DKFZp686L1821, DKFZp686O1010, FLJ16045, FLJ25179, FLJ39129
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~17.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... A2ML1(144568)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MYTLEASGQGCVYVQTVLRYNILPPTNMKTFSLSVEIGKARCEQPTSPRSLTLTIHTSYVGSRSSSNMAIVEVKMLSGFSPMEGTNQLLLQQPLVKKVEFGTDTLNIYLDELIKNTQTYTFTISQSVLVTNLKPATIKVYDYYLPDEQATIQYSDPCE
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)