Documenti fondamentali
SAB1408334
Sigma-Aldrich
Anti-ACTRT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AIP1, ARIP1, ARP-T1, ARPT1, HSD27, KIAA0705, MGC26590
Scegli un formato
50 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~41.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTRT1(139741)
Immunogeno
ACTRT1 (NP_612146, 1 a.a. ~ 376 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFNPHALDVPAVIFDNGSGLCKAGLSGEIGPRHVISSVLGHCKFNVPLARLNQKYFVGQEALYKYEALHLHYPIERGLVTGWDDMEKLWKHLFERELGVKPSQQPVLMTEPSLNPREIREKLAEMMFETFSVPGFYLSNHAVAALYASACVTGLVVDSGDGVTCTVPIFEGYSLPHAVTKLCMAGRDITEHLTRLLFASGFNFPCILNKAVVNNIKEKLCYIALEPEKELRKSRGEVLGAYRLPDGHVIHFGDELYQVPEVLFAPDQLGIHSPGLSKMVSSSIMKCDTDIQNKLYADIVLSGGTTLLPGLEERLMKEVEQLASKGTPIKITASPDRCFSAWIGASIMTSMSSFKQMWVTSADFKEYGTSVVQRRCF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hyun-Sook Park et al.
Communications biology, 4(1), 544-544 (2021-05-12)
Actin-Related Protein-Testis1 (ARP-T1)/ACTRT1 gene mutations cause the Bazex-Dupré-Christol Syndrome (BDCS) characterized by follicular atrophoderma, hypotrichosis, and basal cell cancer. Here, we report an ARP-T1 interactome (PXD016557) that includes proteins involved in ciliogenesis, endosomal recycling, and septin ring formation. In agreement