Documenti fondamentali
SAB1408276
Sigma-Aldrich
Anti-CMTM3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BNAS2, CKLFSF3, FLJ31762, MGC51956
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~19.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CMTM3(123920)
Descrizione generale
This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and the transmembrane 4 superfamilies of signaling molecules. This gene is one of several chemokine-like factor genes located in a cluster on chromosome 16. Alternatively spliced transcript variants containing different 5′ UTRs, but encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CMTM3 (NP_653202, 1 a.a. ~ 182 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWPPDPDPDPDPEPAGGSRPGPAVPGLRALLPARAFLCSLKGRLLLAESGLSFITFICYVASSASAFLTAPLLEFLLALYFLFADAMQLNDKWQGLCWPMMDFLRCVTAALIYFAISITAIAKYSDGASKAAGVFGFFATIVFATDFYLIFNDVAKFLKQGDSADETTAHKTEEENSDSDSD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)