Documenti fondamentali
SAB1408246
Sigma-Aldrich
Anti-DHRS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp586I0523, FLJ14250, FLJ25430, MGC20204, SDR19C1
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DHRS1(115817)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. The encoded enzyme contains a conserved catalytic domain and likely functions as an oxidoreductase. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DHRS1 (NP_612461.1, 1 a.a. ~ 313 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPMNGQVCVVTGASRGIGRGIALQLCKAGATVYITGRHLDTLRVVAQEAQSLGGQCVPVVCDSSQESEVRSLFEQVDREQQGRLDVLVNNAYAGVQTILNTRNKAFWETPASMWDDINNVGLRGHYFCSVYGARLMVPAGQGLIVVISSPGSLQYMFNVPYGVGKAACDKLAADCAHELRRHGVSCVSLWPGIVQTELLKEHMAKEEVLQDPVLKQFKSAFSSAETTELSGKCVVALATDPNILSLSGKVLPSCDLARRYGLRDVDGRPVQDYLSLSSVLSHVSGLGWLASYLPSFLRVPKWIIALYTSKF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)