Documenti fondamentali
SAB1408128
Sigma-Aldrich
Anti-FCRLA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FCRL, FCRL1, FCRLM1, FCRLX, FCRLb, FCRLc1, FCRLc2, FCRLd, FCRLe
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCRLA(84824)
Descrizione generale
Receptors for the Fc fragment of IgG, or FCGRs (see MIM 146790), are cell surface glycoproteins of the Ig superfamily (IgSF). These receptors mediate phagocytosis of IgG-coated pathogens and promote activation of effector cells, leading to inflammatory responses and antibody-mediated cellular cytotoxicity. All FCGR genes map to human chromosome 1. Additional genes in this region, including FREB, encode FCGR homologs that are selectively expressed in B cells and may be implicated in B-cell development and lymphomagenesis.[supplied by OMIM
Immunogeno
FCRLA (NP_116127.3, 1 a.a. ~ 376 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLKKISVGVAGDLNTVTMKLGCVLMAWALYLSLGVLWVAQMLLAASFETLQCEGPVCTEESSCHTEDDLTDAREAGFQVKAYTFSEPFHLIVSYDWLILQGPAKPVFEGDLLVLRCQAWQDWPLTQVTFYRDGSALGPPGPNREFSITVVQKADSGHYHCSGIFQSPGPGIPETASVVAITVQELFPAPILRAVPSAEPQAGSPMTLSCQTKLPLQRSAARLLFSFYKDGRIVQSRGLSSEFQIPTASEDHSGSYWCEAATEDNQVWKQSPQLEIRVQGASSSAAPPTLNPAPQKSAAPGTAPEEAPGPLPPPPTPSSEDPGFSSPLGMPDPHLYHQMGLLLKHMQDVRVLLGHLLMELRELSGHRKPGTTKATAE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)