Documenti fondamentali
SAB1408015
Sigma-Aldrich
Anti-FLJ21439 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp762B1512, FLJ21439, KIAA1840, SPATACSIN
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPG11(80208)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a potential transmembrane protein that is phosphorylated upon DNA damage. Defects in this gene are a cause of spastic paraplegia type 11 (SPG11). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SPG11 (AAH24161.1, 1 a.a. ~ 425 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLRKILASQQPDRCKRAQAFISTQGLKPDTVAELVAEEVTRELLTSSQGTGHKQMFNPTEESQTFLQLTTLCQDRTLVGMKLLDKISSVPHGELSCTTELLILAHHCFTLTCHMEGIIRVLQAAHMLTDNHLAPSEEYGLVVRLLTGIGRYNEMTYIFDLLHKKHYFEVLMRKKLDPSGTLKTALLDYIKRCRPGDSEKHNMIALCFSMCREIGENHEAAARIQLKLIESQPWEDSLKDGHQLKQLLLKALTLMLDAAESYAKDSCVRQAQHCQRLTKLITLQIHFLNTGQNTMLINLGRHKLMDCILALPRFYQASIVAEAYDFVPDWAEILYQQVILKGDFNYLEEFKQQRLLKSSIFEEISKKYKQHQPTDMVMENLKKLLTYCEDVYLYYKLAYEHKFYEIVNVLLKDPQTGCCLKDMLAG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)