Documenti fondamentali
SAB1407739
Sigma-Aldrich
Anti-CCL28 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CCK1, MEC, MGC71902, SCYA28
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~14.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCL28(56477)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene belongs to the subfamily of small cytokine CC genes. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for resting CD4 or CD8 T cells and eosinophils. The product of this gene binds to chemokine receptors CCR3 and CCR10. This chemokine may play a role in the physiology of extracutaneous epithelial tissues, including diverse mucosal organs. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CCL28 (NP_683513.1, 1 a.a. ~ 127 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQQRGLAIVALAVCAALHASEAILPIASSCCTEVSHHISRRLLERVNMCRIQRADGDCDLAAVILHVKRRRICVSPHNHTVKQWMKVQAAKKNGKGNVCHRKKHHGKRNSNRAHQGKHETYGHKTPY
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)