Documenti fondamentali
SAB1407738
Sigma-Aldrich
Anti-PARD3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ASIP, Baz, Bazooka, FLJ21015, PAR3, PAR3alpha, PARD3A, SE2-5L16, SE2-5LT1
Scegli un formato
50 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1331
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1331
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~149.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARD3(56288)
Descrizione generale
PARD proteins, which were first identified in C. elegans, are essential for asymmetric cell division and polarized growth, whereas CDC42 (MIM 116952) mediates the establishment of cell polarity. The CDC42 GTPase, which is controlled by nucleotide exchange factors (GEFs; see MIM 606057) and GTPase-activating proteins (GAPs; see MIM 604980), interacts with a large set of effector proteins that typically contain a CDC42/RAC (MIM 602048)-interactive binding (CRIB) domain.[supplied by OMIM
Immunogeno
PARD3 (AAH71566.1, 1 a.a. ~ 1340 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVTVCFGRTRVVVPCGDGHMKVFSLIQQAVTRYRKAIAKDPNYWIQVHRLEHGDGGILDLDDILCDVADDKDRLVAVFDEQDPHHGGDGTSASSTGTQSPEIFGSELGTNNVSAFQPYQATSEIEVTPSVLRANMPLHVRRSSDPALIGLSTSVSDSNFSSEEPSRKNPTRWSTTAGFLKQNTAGSPKTCDRKKDENYRSLPRDTSNWSNQFQRDNARSSLSASHPMVGKWLEKQEQDEDGTEEDNSRVEPVGHADTGLEHIPNFSLDDMVKLVEVPNDGGPLGIHVVPFSARGGRTLGLLVKRLEKGGKAEHENLFRENDCIVRINDGDLRNRRFEQAQHMFRQAMRTPIIWFHVVPAANKEQYEQLSQSEKNNYYSSRFSPDSQYIDNRSVNSAGLHTVQRAPRLNHPPEQIDSHSRLPHSAHPSGKPPSAPASAPQNVFSTTVSSGYNTKKIGKRLNIQLKKGTEGLGFSITSRDVTIGGSAPIYVKNILPRGAAIQDGRLKAGDRLIEVNGVDLVGKSQEEVVSLLRSTKMEGTVSLLVFRQEDAFHPRELKAEDEDIVLTPDGTREFLTFEVPLNDSGSAGLGVSVKGNRSKENHADLGIFVKSIINGGAASKDGRLRVNDQLIAVNGESLLGKTNQDAMETLRRSMSTEGNKRGMIQLIVARRISKCNELKSPGSPPGPELPIETALDDRERRISHSLYSGIEGLDESPSRNAALSRIMGKYQLSPTVNMPQDDTVIIEDNRLPVLPPHLSDQSSSSSHDDVGFVTADAGTWAKAAISDSADCSLSPDVDPVLAFQREGFGRQSMSEKRTKQFSDASQLDFVKTRKSKSMDLGIADETKLNTVDDQKAGSPSRDVGPSLGLKKSSSLESLQTAVAEVTLNGDIPFHRPRPRIIRGRGCNESFRAAIDKSYDKPAVDDDDEGMETLEEDTEESSRSGRESVSTASDQPSHSLERQMNGNQEKGDKTDRKKDKTGKEKKKDRDKEKDKMKAKKGMLKGLGDMFRFGKHRKDDKIEKTGKIKIQESFTSEEERIRMKQEQERIQAKTREFRERQARERDYAEIQDFHRTFGCDDELMYGGVSSYEGSMALNARPQSPREGHMMDALYAQVKKPRNSKPSPVDSNRSTPSNHDRIQRLRQEFQQAKQDEDVEDRRRTYSFEQPWPNARPATQSGRHSVSVEVQMQRQRQEERESSQQAQRQYSSLPRQSRKNASSVSQDSWEQNYSPGEGFQSAKENPRYSSYQGSRNGYLGGHGFNARVMLETQELLRQEQRRKEQQMKKQPPSEGPSNYDSYKKVQDPSYAPPKGPFRQDVPPSPSQVARLNRLQTPEKGRPFYS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)