Documenti fondamentali
SAB1407585
Sigma-Aldrich
Anti-EPS8L1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DRC3, EPS8R1, FLJ20258, MGC23164, MGC4642, PP10566
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~61.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPS8L1(54869)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that is related to epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 (EPS8), a substrate for the epidermal growth factor receptor. The function of this protein is unknown. At least two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
EPS8L1 (NP_631943.1, 1 a.a. ~ 551 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRKAIVLAIANTSLAFPLCQHLVTFCLGEDDGVHTVEDASRKLAVMDSQGRVWAQEMLLRVSPDHVTLLDPASKEELESYPLGAIVRCDAVMPPGRSRSLLLLVCQEPERAQPDVHFFQGLRLGAELIREDIQGALHNYRSGRGERRAAALRATQEELQRDRSPAAETPPLQRRPSVRAVISTVERGAGRGRPQAKPIPEAEEAQRPEPVGTSSNADSASPDLGPRGPDLAVLQAEREVDILNHVFDDVESFVSRLQKSAEAARVLEHRERGRRSRRRAAGEGLLTLRAKPPSEAEYTDVLQKIKYAFSLLARLRGNIADPSSPELLHFLFGPLQMIVNTSGGPEFASSVRRPHLTSDAVALLRDNVTPRENELWTSLGDSWTRPGLELSPEEGPPYRPEFFSGWEPPVTDPQSRAWEDPVEKQLQHERRRRQVTQATQQGRGWEVRGRGRSAWPRLTRLSYFLQQSAPQVAVNGHRDLEPESEPQLESETAGKWVLCNYDFQARNSSELSVKQRDVLEVLEDKEKVSELEAVMEKQKKKVEGEVEMEVI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)