Documenti fondamentali
SAB1407492
Sigma-Aldrich
Anti-PRRX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC19843, PMX2, PRX2
Scegli un formato
50 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~27.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRRX2(51450)
Descrizione generale
The DNA-associated protein encoded by this gene is a member of the paired family of homeobox proteins. Expression is localized to proliferating fetal fibroblasts and the developing dermal layer, with downregulated expression in adult skin. Increases in expression of this gene during fetal but not adult wound healing suggest a possible role in mechanisms that control mammalian dermal regeneration and prevent formation of scar response to wounding. The expression patterns provide evidence consistent with a role in fetal skin development and a possible role in cellular proliferation. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PRRX2 (NP_057391.1, 1 a.a. ~ 253 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSAAAAFALDKPALGPGPPPPPPALGPGDCAQARKNFSVSHLLDLEEVAAAGRLAARPGARAEAREGAAREPSGGSSGSEAAPQDGECPSPGRGSAAKRKKKQRRNRTTFNSSQLQALERVFERTHYPDAFVREELARRVNLSEARVQVWFQNRRAKFRRNERAMLASRSASLLKSYSQEAAIEQPVAPRPTALSPDYLSWTASSPYSTVPPYSPGSSGPATPGVNMANSIASLRLKAKEFSLHHSQVPTVN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)