Documenti fondamentali
SAB1407278
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R16B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ANKRD4, KIAA0823, TIMAP
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~63.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is membrane-associated and contains five ankyrin repeats, a protein phosphatase-1-interacting domain, and a carboxy-terminal CAAX box domain. Synthesis of the encoded protein is inhibited by transforming growth factor beta-1. The protein may bind to the membrane through its CAAX box domain and may act as a signaling molecule through interaction with protein phosphatase-1. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PPP1R16B (NP_056383.1, 1 a.a. ~ 567 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASHVDLLTELQLLEKVPTLERLRAAQKRRAQQLKKWAQYEQDLQHRKRKHERKRSTGGRRKKVSFEASVALLEASLRNDAEEVRYFLKNKVSPDLCNEDGLTALHQCCIDNFEEIVKLLLSHGANVNAKDNELWTPLHAAATCGHINLVKILVQYGADLLAVNSDGNMPYDLCEDEPTLDVIETCMAYQGITQEKINEMRVAPEQQMIADIHCMIAAGQDLDWIDAQGATLLHIAGANGYLRAAELLLDHGVRVDVKDWDGWEPLHAAAFWGQMQMAELLVSHGASLSARTSMDEMPIDLCEEEEFKVLLLELKHKHDVIMKSQLRHKSSLSRRTSSAGSRGKVVRRASLSDRTNLYRKEYEGEAILWQRSAAEDQRTSTYNGDIRETRTDQENKDPNPRLEKPVLLSEFPTKIPRGELDMPVENGLRAPVSAYQYALANGDVWKVHEVPDYSMAYGNPGVADATPPWSSYKEQSPQTLLELKRQRAAAKLLSHPFLSTHLGSSMARTGESSSEGKAPLIGGRTSPYSSNGTSVYYTVTSGDPPLLKFKAPIEEMEEKVHGCCRIS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)