Documenti fondamentali
SAB1407023
Sigma-Aldrich
Anti-MXD4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MAD4, MST149, MSTP149, bHLHc12
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MXD4(10608)
Descrizione generale
This gene is a member of the MAD gene family . The MAD genes encode basic helix-loop-helix-leucine zipper proteins that heterodimerize with MAX protein, forming a transcriptional repression complex. The MAD proteins compete for MAX binding with MYC, which heterodimerizes with MAX forming a transcriptional activation complex. Studies in rodents suggest that the MAD genes are tumor suppressors and contribute to the regulation of cell growth in differentiating tissues. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MXD4 (NP_006445.1, 1 a.a. ~ 209 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELNSLLILLEAAEYLERRDREAEHGYASVLPFDGDFAREKTKAAGLVRKAPNNRSSHNELEKHRRAKLRLYLEQLKQLVPLGPDSTRHTTLSLLKRAKVHIKKLEEQDRRALSIKEQLQQEHRFLKRRLEQLSVQSVERVRTDSTGSAVSTDDSEQEVDIEGMEFGPGELDSVGSSSDADDHYSLQSGTGGDSGFGPHCRRLGRPALS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)