Documenti fondamentali
SAB1406977
Sigma-Aldrich
Anti-CCL26 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IMAC, MGC126714, MIP-4a, MIP-4alpha, SCYA26, TSC-1
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~10.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCL26(10344)
Descrizione generale
This gene is one of two Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q arm of chromosome 7. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for normal peripheral blood eosinophils and basophils. The product of this gene is one of three related chemokines that specifically activate chemokine receptor CCR3. This chemokine may contribute to the eosinophil accumulation in atopic diseases. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CCL26 (NP_006063.1, 1 a.a. ~ 94 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMGLSLASAVLLASLLSLHLGTATRGSDISKTCCFQYSHKPLPWTWVRSYEFTSNSCSQRAVIFTTKRGKKVCTHPRKKWVQKYISLLKTPKQL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)