Documenti fondamentali
SAB1406964
Sigma-Aldrich
Anti-EFS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAS3, CASS3, EFS1, EFS2, HEFS, SIN
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~49 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EFS(10278)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene contains a SH3 domain, which is known to be important in intracellular signal transduction. The protein encoded by a similiar gene in mice was shown to be able to bind to SH3 domain of protein-tyrosine kinases. The function of this gene is unknown. Two alternatively spliced variants have been described. (provided by RefSeq)
Immunogeno
EFS (NP_115835.1, 1 a.a. ~ 468 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAIATSVYVVPPPARPCPTSGPPAGPCPPSPDLIYKIPRASGTQLAAPRDALEVYDVPPTALRVPSSGPYDCPASFSHPLTRVAPQPPGEDDAPYDVPLTPKPPAELEPDLEWEGGREPGPPIYAAPSNLKRASALLNLYEAPEELLADGEGGGTDEGIYDVPLLGPEAPPSPEPPGALASHDQDTLAQLLARSPPPPHRPRLPSAESLSRRPLPALPVPEAPSPSPVPSPAPGRKGSIQDRPLPPPPPRLPGYGGPKVEGDPEGREMEDDPAGHHNEYEGIPMAEEYDYVHLKGMDKAQGSRPPDQACTGDPELPERGMPAPQEALSPGEPLVVSTGDLQLLYFYAGQCQSHYSALQAAVAALMSSTQANQPPRLFVPHSKRVVVAAHRLVFVGDTLGRLAASAPLRAQVRAAGTALGQALRATVLAVKGAALGYPSSPAIQEMVQCVTELAGQALQFTTLLTSLAP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)