Documenti fondamentali
SAB1406644
Sigma-Aldrich
Anti-YEATS4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
4930573H17Rik, B230215M10Rik, GAS41, NUBI-1, YAF9
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~25.08 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YEATS4(8089)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is found in the nucleoli. It has high sequence homology to human MLLT1, and yeast and human MLLT3 proteins. Both MLLT1 and MLLT3 proteins belong to a class of transcription factors, indicating that the encoded protein might also represent a transcription factor. This protein is thought to be required for RNA transcription. This gene has been shown to be amplified in tumors. (provided by RefSeq)
Immunogeno
YEATS4 (AAH00994, 1 a.a. ~ 227 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFKRMAEFGPDSGGRVKGVTIVKPIVYGNVARYFGKKREEDGHTHQWTVYVKPYRNEDMSAYVKKIQFKLHESYGNPLRVVTKPPYEITETGWGEFEIIIKIFFIDPNERPVTLYHLLKLFQSDTNAMLGKKTVVSEFYDEMIFQDPTAMMQQLLTTSRQLTLGAYKHETEFAELEVKTREKLEAAKKKTSFEIAELKERLKASRETINCLKNEIRKLEEDDQAKDI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)