Documenti fondamentali
SAB1406377
Sigma-Aldrich
Anti-RBMY1A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC181956, RBM1, RBM2, RBMY, YRRM1, YRRM2
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBMY1A1(5940)
Descrizione generale
This gene encodes a protein containing an RNA-binding motif in the N-terminus and four SRGY (serine, arginine, glycine, tyrosine) boxes in the C-terminus. Multiple copies of this gene are found in the AZFb azoospermia factor region of chromosome Y and the encoded protein is thought to be involved in spermatogenesis. Most copies of this locus are pseudogenes, although six highly similar copies have full-length ORFs and are considered functional. Four functional copies of this gene are found within inverted repeat IR2; two functional copies of this gene are found in palindrome P3, along with two copies of PTPN13-like, Y-linked. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RBMY1A1 (NP_001007527.1, 1 a.a. ~ 356 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSYSRGLIPVKRGPSSRSGGPPPKKSAPSAVARSNSWMGSQGPMSQRRENYGVPPRRATISSWRNDRMSTRHDGYATNDGNHPSCQETRDYAPPSRGYAYRDNGHSNRDEHSSRGYRNHRSSRETRDYAPPSRGHAYRDYGHSRRDESYSRGYRNRRSSRETREYAPPSRGHGYRDYGHSRRHESYSRGYRNHPSSRETRDYAPPHRDYAYRDYGHSSWDEHSSRGYSYHDGYGEALGRDHSEHLSGSSYRDALQRYGTSHGAPPARGPRMSYGGSTCHAYSNTRDRYGRSWESYSSCGDFHYCDREHVCRKDQRNPPSLGRVLPDPREACGSSSYVASIVDGGESRSEKGDSSRY
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)