SAB1406198
Anti-OCLN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~59.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OCLN(4950)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSRPLESPPPYRPDEFKPNHYAPSNDIYGGEMHVRPMLSQPAYSFYPEDEILHFYKWTSPPGVIRILSMLIIVMCIAIFACVASTLAWDRGYGTSLLGGSVGYPYGGSGFGSYGSGYGYGYGYGYGYGGYTDPRAAKGFMLAMAAFCFIAALVIFVTSVIRSEMSRTRRYYLSVIIVSAILGIMVFIATIVYIMGVNPTAQSSGSLYGSQIYALCNQFYTPAATGLYVDQYLYHYCVVDPQEAIAIVLGFMIIVAFALIIFFAVKTRRKMDRYDKSNILWDKEHIYDEQPPNVEEWVKNVSAGTQDVPSPPSDYVERVDSPMAYSSNGKVNDKRFYPESSYKSTPVPEVVQELPLTSPVDDFRQPRYSSGGNFETPSKRAPAKGRAGRSKRTEQDHYETDYTTGGESCDELEEDWIREYPPITSDQQRQLYKRNFDTGLQEYKSLQSELDEINKELSRLDKELDDYREESEEYMAAADEYNRLKQVKGSADYKSKKNHCKQLKSKLSHIKKMVGDYDRQKT
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1