Documenti fondamentali
SAB1406030
Sigma-Aldrich
Anti-IL13RA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD213A1, IL-13Ra, NR4
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL13RA1(3597)
Categorie correlate
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a subunit of the interleukin 13 receptor. This subunit forms a receptor complex with IL4 receptor alpha, a subunit shared by IL13 and IL4 receptors. This subunit serves as a primary IL13-binding subunit of the IL13 receptor, and may also be a component of IL4 receptors. This protein has been shown to bind tyrosine kinase TYK2, and thus may mediate the signaling processes that lead to the activation of JAK1, STAT3 and STAT6 induced by IL13 and IL4. (provided by RefSeq)
Immunogeno
IL13RA1 (NP_001551.1, 1 a.a. ~ 427 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEWPARLCGLWALLLCAGGGGGGGGAAPTETQPPVTNLSVSVENLCTVIWTWNPPEGASSNCSLWYFSHFGDKQDKKIAPETRRSIEVPLNERICLQVGSQCSTNESEKPSILVEKCISPPEGDPESAVTELQCIWHNLSYMKCSWLPGRNTSPDTNYTLYYWHRSLEKIHQCENIFREGQYFGCSFDLTKVKDSSFEQHSVQIMVKDNAGKIKPSFNIVPLTSRVKPDPPHIKNLSFHNDDLYVQWENPQNFISRCLFYEVEVNNSQTETHNVFYVQEAKCENPEFERNVENTSCFMVPGVLPDTLNTVRIRVKTNKLCYEDDKLWSNWSQEMSIGKKRNSTLYITMLLIVPVIVAGAIIVLLLYLKRLKIIIFPPIPDPGKIFKEMFGDQNDDTLHWKKYDIYEKQTKEETDSVVLIENLKKASQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)