Documenti fondamentali
SAB1405861
Sigma-Aldrich
Anti-GDF9 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~51.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GDF9(2661)
Descrizione generale
Growth factors synthesized by ovarian somatic cells directly affect oocyte growth and function. Growth differentiation factor-9 (GDF9) is expressed in oocytes and is thought to be required for ovarian folliculogenesis. GDF9 is a member of the transforming growth factor-beta superfamily. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GDF9 (NP_005251, 1 a.a. ~ 454 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARPNKFLLWFCCFAWLCFPISLGSQASGGEAQIAASAELESGAMPWSLLQHIDERDRAGLLPALFKVLSVGRGGSPRLQPDSRALHYMKKLYKTYATKEGIPKSNRSHLYNTVRLFTPCTRHKQAPGDQVTGILPSVELLFNLDRITTVEHLLKSVLLYNINNSVSFSSAVKCVCNLMIKEPKSSSRTLGRAPYSFTFNSQFEFGKKHKWIQIDVTSLLQPLVASNKRSIHMSINFTCMKDQLEHPSAQNGLFNMTLVSPSLILYLNDTSAQAYHSWYSLHYKRRPSQGPDQERSLSAYPVGEEAAEDGRSSHHRHRRGQETVSSELKKPLGPASFNLSEYFRQFLLPQNECELHDFRLSFSQLKWDNWIVAPHRYNPRYCKGDCPRAVGHRYGSPVHTMVQNIIYEKLDSSVPRPSCVPAKYSPLSVLTIEPDGSIAYKEYEDMIATKCTCR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)