Documenti fondamentali
SAB1405860
Sigma-Aldrich
Anti-GCNT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C2GNT, C2GNT-L, C2GNT1, G6NT, MGC126335, MGC126336, NACGT2, NAGCT2
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~49.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCNT1(2650)
Descrizione generale
This gene is a member of the beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase gene family. It is essential to the formation of Gal beta 1-3(GlcNAc beta 1-6)GalNAc structures and the core 2 O-glycan branch. The gene coding this enzyme was originally mapped to 9q21, but was later localized to 9q13. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GCNT1 (NP_001481.2, 1 a.a. ~ 428 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLRTLLRRRLFSYPTKYYFMVLVLSLITFSVLRIHQKPEFVSVRHLELAGENPSSDINCTKVLQGDVNEIQKVKLEILTVKFKKRPRWTPDDYINMTSDCSSFIKRRKYIVEPLSKEEAEFPIAYSIVVHHKIEMLDRLLRAIYMPQNFYCIHVDTKSEDSYLAAVMGIASCFSNVFVASRLESVVYASWSRVQADLNCMKDLYAMSANWKYLINLCGMDFPIKTNLEIVRKLKLLMGENNLETERMPSHKEERWKKRYEVVNGKLTNTGTVKMLPPLETPLFSGSAYFVVSREYVGYVLQNEKIQKLMEWAQDTYSPDEYLWATIQRIPEVPGSLPASHKYDLSDMQAVARFVKWQYFEGDVSKGAPYPPCDGVHVRSVCIFGAGDLNWMLRKHHLFANKFDVDVDLFAIQCLDEHLRHKALETLKH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)