Documenti fondamentali
SAB1405847
Sigma-Aldrich
Anti-GAP43 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B-50, PP46
Scegli un formato
50 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1220
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1220
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~26.29 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAP43(2596)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene has been termed a ′growth′ or ′plasticity′ protein because it is expressed at high levels in neuronal growth cones during development and axonal regeneration. This protein is considered a crucial component of an effective regenerative response in the nervous system. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GAP43 (AAH07936, 1 a.a. ~ 238 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLCCMRRTKQVEKNDDDQKIEQDGIKPEDKAHKAATKIQASFRGHITRKKLKGEKKDDVQAAEAEANKKDEAPVADGVEKKGEGTTTAEAAPATGSKPDEPGKAGETPSEEKKGEGDAATEQAAPQAPASSEEKAGSAETESATKASTDNSPSSKAEDAPAKEEPKQADVPAAVTAAAATTPAAEDAAAKATAQPPTETGESSQAEENIEAVDETKPKESARQDEGKEEEPEADQEHA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Meng Cong et al.
Neural regeneration research, 20(1), 277-290 (2024-05-20)
JOURNAL/nrgr/04.03/01300535-202501000-00035/figure1/v/2024-05-14T021156Z/r/image-tiff Our previous study found that rat bone marrow-derived neural crest cells (acting as Schwann cell progenitors) have the potential to promote long-distance nerve repair. Cell-based therapy can enhance peripheral nerve repair and regeneration through paracrine bioactive factors and intercellular