Documenti fondamentali
SAB1405795
Sigma-Aldrich
Anti-FARSA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CML33, FARSL, FARSLA, FRSA, PheHA
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~57.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FARSA(2193)
Descrizione generale
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. This gene encodes a product which is similar to the catalytic subunit of prokaryotic and Saccharomyces cerevisiae phenylalanyl-tRNA synthetases (PheRS). This gene product has been shown to be expressed in a tumor-selective and cell cycle stage- and differentiation-dependent manner, the first member of the tRNA synthetase gene family shown to exhibit this type of regulated expression (provided by RefSeq)
Immunogeno
FARSA (NP_004452.1, 1 a.a. ~ 508 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADGQVAELLLRRLEASDGGLDSAELAAELGMEHQAVVGAVKSLQALGEVIEAELRSTKHWELTAEGEEIAREGSHEARVFRSIPPEGLAQSELMRLPSGKVGFSKAMSNKWIRVDKSAADGPRVFRVVDSMEDEVQRRLQLVRGGQAEKLGEKERSELRKRKLLAEVTLKTYWVSKGSAFSTSISKQETELSPEMISSGSWRDRPFKPYNFLAHGVLPDSGHLHPLLKVRSQFRQIFLEMGFTEMPTDNFIESSFWNFDALFQPQQHPARDQHDTFFLRDPAEALQLPMDYVQRVKRTHSQGGYGSQGYKYNWKLDEARKNLLRTHTTSASARALYRLAQKKPFTPVKYFSIDRVFRNETLDATHLAEFHQIEGVVADHGLTLGHLMGVLREFFTKLGITQLRFKPAYNPYTEPSMEVFSYHQGLKKWVEVGNSGVFRPEMLLPMGLPENVSVIAWGLSLERPTMIKYGINNIRELVGHKVNLQMVYDSPLCRLDAEPRPPPTQEAA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)