Documenti fondamentali
SAB1405717
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
mouse polyclonal
Sinonimo/i:
FLJ97752, FLJ98574, PSD95, SAP-90, SAP90
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1257
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1257
Nome del prodotto
Anti-DLG4 antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~85.4 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLG4(1742)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family. It heteromultimerizes with another MAGUK protein, DLG2, and is recruited into NMDA receptor and potassium channel clusters. These two MAGUK proteins may interact at postsynaptic sites to form a multimeric scaffold for the clustering of receptors, ion channels, and associated signaling proteins. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DLG4 (NP_001356.1, 1 a.a. ~ 767 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSQRPRAPRSALWLLAPPLLRWAPPLLTVLHSDLFQALLDILDYYEASLSESQKYRYQDEDTPPLEHSPAHLPNQANSPPVIVNTDTLEAPGYELQVNGTEGEMEYEEITLERGNSGLGFSIAGGTDNPHIGDDPSIFITKIIPGGAAAQDGRLRVNDSILFVNEVDVREVTHSAAVEALKEAGSIVRLYVMRRKPPAEKVMEIKLIKGPKGLGFSIAGGVGNQHIPGDNSIYVTKIIEGGAAHKDGRLQIGDKILAVNSVGLEDVMHEDAVAALKNTYDVVYLKVAKPSNAYLSDSYAPPDITTSYSQHLDNEISHSSYLGTDYPTAMTPTSPRRYSPVAKDLLGEEDIPREPRRIVIHRGSTGLGFNIVGGEDGEGIFISFILAGGPADLSGELRKGDQILSVNGVDLRNASHEQAAIALKNAGQTVTIIAQYKPEEYSRFEAKIHDLREQLMNSSLGSGTASLRSNPKRGFYIRALFDYDKTKDCGFLSQALSFRFGDVLHVIDASDEEWWQARRVHSDSETDDIGFIPSKRRVERREWSRLKAKDWGSSSGSQGREDSVLSYETVTQMEVHYARPIIILGPTKDRANDDLLSEFPDKFGSCVPHTTRPKREYEIDGRDYHFVSSREKMEKDIQAHKFIEAGQYNSHLYGTSVQSVREVAEQGKHCILDVSANAVRRLQAAHLHPIAIFIRPRSLENVLEINKRITEEQARKAFDRATKLEQEFTECFSAIVEGDSFEEIYHKVKRVIEDLSGPYIWVPARERL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)