Documenti fondamentali
SAB1405637
Sigma-Aldrich
Anti-CNP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CNP1
Scegli un formato
50 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1133
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1133
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~47.6 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNP(1267)
Categorie correlate
Immunogeno
CNP (NP_149124.3, 1 a.a. ~ 421 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNRGFSRKSHTFLPKIFFRKMSSSGAKDKPELQFPFLQDEDTVATLLECKTLFILRGLPGSGKSTLARVIVDKYRDGTKMVSADAYKITPGARGAFSEEYKRLDEDLAAYCRRRDIRILVLDDTNHERERLEQLFEMADQYQYQVVLVEPKTAWRLDCAQLKEKNQWQLSADDLKKLKPGLEKDFLPLYFGWFLTKKSSETLRKAGQVFLEELGNHKAFKKELRQFVPGDEPREKMDLVTYFGKRPPGVLHCTTKFCDYGKAPGAEEYAQQDVLKKSYSKAFTLTISALFVTPKTTGARVELSEQQLQLWPSDVDKLSPTDNLPRGSRAHITLGCAADVEAVQTGLDLLEILRQEKGGSRGEEVGELSRGKLYSLGNGRWMLTLAKNMEVRAIFTGYYGKGKPVPTQGSRKGGALQSCTII
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vasiliki-Ilya Gargareta et al.
eLife, 11 (2022-05-12)
Human myelin disorders are commonly studied in mouse models. Since both clades evolutionarily diverged approximately 85 million years ago, it is critical to know to what extent the myelin protein composition has remained similar. Here, we use quantitative proteomics to
Tobias J Buscham et al.
eLife, 11 (2022-03-12)
Oligodendrocytes facilitate rapid impulse propagation along the axons they myelinate and support their long-term integrity. However, the functional relevance of many myelin proteins has remained unknown. Here, we find that expression of the tetraspan-transmembrane protein CMTM5 (chemokine-like factor-like MARVEL-transmembrane domain
Chaitali Mukherjee et al.
Cell metabolism, 32(2), 259-272 (2020-06-13)
An evolutionarily conserved function of glia is to provide metabolic and structural support for neurons. To identify molecules generated by glia and with vital functions for neurons, we used Drosophila melanogaster as a screening tool, and subsequently translated the findings