Documenti fondamentali
SAB1405268
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MCPH1 antibody produced in mouse
clone 6F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BRIT1, FLJ12847, MCT
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCPH1(79648)
Immunogeno
MCPH1 (NP_078872, 399 a.a. ~ 487 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ATSSCVTSAPEEALRCCRQAGKEDACPEGNGFSYTIEDPALPKGHDDDLTPLEGSLEEMKEAVGLKSTQNKGTTSKISNSSEGEAQSEH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)