Documenti fondamentali
SAB1405241
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROD6, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Atoh2, MATH2, Math-2, NEX1M, bHLHa2
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.12 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEUROD6(63974)
Descrizione generale
NEUROD6 is a member of the NEUROD (NEUROD1; MIM 601724) family of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors (Guo et al., 2002 [PubMed 12357074]).[supplied by OMIM
Immunogeno
NEUROD6 (NP_073565.2, 246 a.a. ~ 337 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
STSPECASPQFEGPLSPPPINYNGIFSLKQEETLDYGKNYNYGMHYCAVPPRGPLGQGAMFRLPTDSHFPYDLHLRSQSLTMQDELNAVFHN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)