Documenti fondamentali
SAB1405193
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FMN2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FMN2(56776)
Categorie correlate
Descrizione generale
Formin homology (FH) domain proteins (e.g., FMN; MIM 136535) play a role in cytoskeletal organization and/or establishment of cell polarity.[supplied by OMIM
Immunogeno
FMN2 (AAH14364.2, 144 a.a. ~ 243 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DQEAEENSLTETHKCFLETTAYFFMKPKLGEKEVSPNAFFSIWHEFSSDFKDFWKKENKLLLQERVKEAEEVCRQKKGKSLYKIKPRHDSGIKAKISMKT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)