Documenti fondamentali
SAB1404962
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNMBP antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA1010, TUBA
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNMBP(23268)
Descrizione generale
DNMBP belongs to the DBL (MIM 311030) family of guanine nucleotide exchange factors and plays a role in the regulation of cell junctions (Otani et al., 2006 [PubMed 17015620]).[supplied by OMIM
Immunogeno
DNMBP (AAH41628, 491 a.a. ~ 590 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TKKPFERKTIDRQSARKPLLGLPSYMLQSEELRASLLARYPPEKLFQAERNFNAAQDLDVSLLEGDLVGVIKKKDPMGSQNRWLIDNGVTKGFVYSSFLK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)