Documenti fondamentali
SAB1404925
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLF8, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BKLF3, DKFZp686O08126, DXS741, MGC138314, ZNF741
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF8(11279)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes a protein which is a member of the Sp/KLF family of transcription factors. Members of this family contain a C-terminal DNA-binding domain with three Kruppel-like zinc fingers. The encoded protein is thought to play an important role in the regulation of epithelial to mesenchymal transition, a process which occurs normally during development but also during metastasis. A pseudogene has been identified on chromosome 16. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogeno
KLF8 (NP_009181.1, 1 a.a. ~ 98 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVDMDKLINNLEVQLNSEGGSMQVFKQVTASVRNRDPPEIEYRSNMTSPTLLDANPMENPALFNDIKIEPPEELLASDFSLPQVEPVDLSFHKPKAPL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)