Documenti fondamentali
SAB1404923
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TREX1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TREX1(11277)
Descrizione generale
This gene encodes the major 3′->5′ DNA exonuclease in human cells. The protein is a non-processive exonuclease that may serve a proofreading function for a human DNA polymerase. It is also a component of the SET complex, and acts to rapidly degrade 3′ ends of nicked DNA during granzyme A-mediated cell death. Mutations in this gene result in Aicardi-Goutieres syndrome, chilblain lupus, and Cree encephalitis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
TREX1 (NP_057465, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGPGARRQGRIVQGRPEMCFCPPPTPLPPLRILTLGTHTPTPCSSPGSAAGTYPTMGSQALPPGPMQTLIFFDMEATGLPFSQPKVTELCLLAVHRCALE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)