SAB1404877
Monoclonal Anti-EDAR antibody produced in mouse
clone 3A7, ascites fluid
Sinonimo/i:
DL, ED1R, ED3, ED5, EDA-A1R, EDA1R, EDA3, FLJ94390
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
PM
antigen ~38.76 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EDAR(10913)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TKDEDYGCVPCPAEKFSKGGYQICRRHKDCEGFFRATVLTPGDMENDAECGPCLPGYYMLENRPRNIYGMVCYSCLLAPPNTKECVGATSGASANFPGTSGSSTLSPFQHAHKEL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)