Documenti fondamentali
SAB1404783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSPAN2 antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
6330415F13Rik, FLJ12082, TSN2, TSPAN-2
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.47 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSPAN2(10100)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. (provided by RefSeq)
Immunogeno
TSPAN2 (NP_005716, 112 a.a. ~ 187 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GKGVAIRHVQTMYEEAYNDYLKDRGKGNGTLITFHSTFQCCGKESSEQVQPTCPKELLGHKNCIDEIETIISVKLQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)